Erlenmeyer-kolber med standardslib
100 ml, 105 mm, 64 mm, 24/29 NS
Katalog # 201-1119
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Volumeninddeling og skrivefelt.
DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)
Certifications: DIN 12387 Art.nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 og 271-1126 i henhold til DIN.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certifikater
Specifikationer
- Udv.Ø:64 mm
- Kappestr.:24/29 NS
- Kapacitet:100 ml
- Højde:105 mm
- Seq:13