Erlenmeyer-kolber med standardslib
50 ml, 85 mm, 51 mm, 24/29 NS
Katalog # 201-0317
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Volumeninddeling og skrivefelt.
DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)
: DIN 12387 Art.nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 og 271-1126 i henhold til DIN.
Specifikationer
- Udv.Ø:51 mm
- Kappestr.:24/29 NS
- Kapacitet:50 ml
- Højde:85 mm
- Seq:12