Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer-kolber med standardslib
25 ml, 70 mm, 42 mm, 14/23 NS
Katalog # 201-1101
Leverandør:   Lenz Laborglas
Erlenmeyer-kolber med standardslib
Katalog # 201-1101
Leverandør:  Lenz Laborglas
Erlenmeyer-kolber med standardslib
Erlenmeyer-kolber med standardslib
25 ml, 70 mm, 42 mm, 14/23 NS
Price
138,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Volumeninddeling og skrivefelt.
DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)
Certifications: DIN 12387 Art.nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 og 271-1126 i henhold til DIN.
Documents
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    42 mm
  • Kappestr.:
    14/23 NS
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Højde:
    70 mm
  • Seq:
    02