Orders LinkContactUsLinkComponent
Sfæriske samlinger
Sfæriske samlinger
120 mm, S 41, -
Catalog # 201-0129
Supplier:   Lenz Laborglas
Sfæriske samlinger
Catalog # 201-0129
Supplier:  Lenz Laborglas
Sfæriske samlinger
Sfæriske samlinger
120 mm, S 41, -
Price
224,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Fremragende forseglingsegenskaber
  • Minimumskrav til ledsmøring
  • Ideel til brug som fleksible koblinger
Kugleformet bæger og muffe i tomme enhed. Indsmeltede kanter. Meget god kemisk resistens. Høj temperaturresistens. Minimal varmeudvidelse.
DIN 12244 (201-4215 and 201-0128 in addition to DIN), ISO 641
Certifications: DIN 12244 (201-4215 og 201-0128 i henhold til DIN), ISO 641.
Documents
Specifications
  • Kugle:
    S 41
  • Top:
    -
  • Samlet længde:
    120 mm