Orders LinkContactUsLinkComponent
Sfæriske samlinger
Sfæriske samlinger
120 mm, S 19, -
Katalog # 201-4223
Leverandør:   Lenz Laborglas
Sfæriske samlinger
Katalog # 201-4223
Leverandør:  Lenz Laborglas
Sfæriske samlinger
Sfæriske samlinger
120 mm, S 19, -
Price
86,20 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Fremragende forseglingsegenskaber
  • Minimumskrav til ledsmøring
  • Ideel til brug som fleksible koblinger
Kugleformet bæger og muffe i tomme enhed. Indsmeltede kanter. Meget god kemisk resistens. Høj temperaturresistens. Minimal varmeudvidelse.
DIN 12244 (201-4215 and 201-0128 in addition to DIN), ISO 641
Certifications: DIN 12244 (201-4215 og 201-0128 i henhold til DIN), ISO 641.
Documents
Specifikationer
  • Kugle:
    S 19
  • Top:
    -
  • Samlet længde:
    120 mm