Sfæriske samlinger
100 mm, -, S 13/5
Katalog # 201-4212
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
- Fremragende forseglingsegenskaber
- Minimumskrav til ledsmøring
- Ideel til brug som fleksible koblinger
Kugleformet bæger og muffe i tomme enhed. Indsmeltede kanter. Meget god kemisk resistens. Høj temperaturresistens. Minimal varmeudvidelse.
DIN 12244 (201-4215 and 201-0128 in addition to DIN), ISO 641
: DIN 12244 (201-4215 og 201-0128 i henhold til DIN), ISO 641.
Specifikationer
- Kugle:-
- Top:S 13/5
- Samlet længde:100 mm