Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til konisk slebne samlinger, 29/32
201-1082
Nickel-chromium steel. For conical ground joint connections.
- Hurtig og let at anvende
- God termisk resistens, god kemisk resistens
: Skruer til fastgørelse fås.
- Til NS:29/32
- Beskrivelse:Klemmer til konisk slebne samlinger