Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til konisk slebne samlinger, 14/23
201-1079
Nickel-chromium steel. For conical ground joint connections.
- Hurtig og let at anvende
- God termisk resistens, god kemisk resistens
Ordering information: Skruer til fastgørelse fås.
- Til NS:14/23
- Beskrivelse:Klemmer til konisk slebne samlinger