Orders LinkContactUsLinkComponent
Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til konisk slebne samlinger, 14/23
  201-1079
Klemmer til koniske standardslib
  201-1079
Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til konisk slebne samlinger, 14/23
167,00 kr
1 * 1 Items
Nickel-chromium steel. For conical ground joint connections.
  • Hurtig og let at anvende
  • God termisk resistens, god kemisk resistens
Ordering information: Skruer til fastgørelse fås.
  • Til NS:
    14/23
  • Beskrivelse:
    Klemmer til konisk slebne samlinger