Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Badvæsker
Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, lysegul, 20 l
Katalog # 461-2876
Leverandør:   LAUDA
Badvæsker
Katalog # 461-2876
Leverandør:  LAUDA
CAS nummer:  
Badvæsker
Badvæsker
Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, lysegul, 20 l
CAS nummer:  
Price
4.940,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 20 L
Product Details & Documents
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
  • Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
  • Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    20 l
  • Farve:
    lysegul
  • Brændpunkt:
    − °C
  • Flammepunkt:
    − °C
  • Temperaturområde:
    –30...+90 °C
  • Model:
    Kryo 30
Specifikationer