Badvæsker
Therm 180*, 0...180 °C, >288 °C, >252 °C, ufarvet, 5 l
: LAUDA
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
- Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
- Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
Documents
- Pakn:5 l
- Farve:ufarvet
- Brændpunkt:>288 °C
- Flammepunkt:>252 °C
- Temperaturområde:0...180 °C
- Model:Therm 180*