Badvæsker
Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, lysegul, 5 l
: LAUDA
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
- Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
- Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
- Pakn:5 l
- Farve:lysegul
- Brændpunkt:− °C
- Flammepunkt:− °C
- Temperaturområde:–30...+90 °C
- Model:Kryo 30