Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Badvæsker
Ultra 350, 30...200 °C, ≥240 °C, >224 °C, gennemsigtig gul, 5 l
Katalog # 461-2845
Leverandør:   LAUDA
Badvæsker
Katalog # 461-2845
Leverandør:  LAUDA
CAS nummer:  
Badvæsker
Badvæsker
Ultra 350, 30...200 °C, ≥240 °C, >224 °C, gennemsigtig gul, 5 l
CAS nummer:  
Price
2.400,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
  • Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
  • Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 l
  • Farve:
    gennemsigtig gul
  • Brændpunkt:
    ≥240 °C
  • Flammepunkt:
    >224 °C
  • Temperaturområde:
    30...200 °C
  • Model:
    Ultra 350