Orders LinkContactUsLinkComponent
Dewar-beholdere, type GSS
Dewar-beholdere, type GSS
Loose lid insulating plug, GSS 1000 W + GSS 2000
Katalog # 478-5144
Leverandør:   KGW
Dewar-beholdere, type GSS
Katalog # 478-5144
Leverandør:  KGW
Dewar-beholdere, type GSS
Dewar-beholdere, type GSS
Loose lid insulating plug, GSS 1000 W + GSS 2000
Price
455,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Dewar-beholdere, rustfrit stål, til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler. De er vakuumisolerede og har et temperaturinterval på : -200 til +200 °C.
  • Med sidegreb og transporthåndtag
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Loose lid insulating plug
  • Seq:
    09
  • Til:
    GSS 1000 W + GSS 2000