Dewar-beholdere, type GSS
Loose lid insulating plug, GSS 500
Katalog # 478-5142
Leverandør: KGW
Gå til:
Product Details & Documents
Dewar-beholdere, rustfrit stål, til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler. De er vakuumisolerede og har et temperaturinterval på : -200 til +200 °C.
- Med sidegreb og transporthåndtag
Specifikationer
- Beskrivelse:Loose lid insulating plug
- Seq:07
- Til:GSS 500