Dewar-beholdere, type GSS
Dewar-kolbe GSS 500
Katalog # 478-5431
Leverandør: KGW
Gå til:
Product Details & Documents
Dewar-beholdere, rustfrit stål, til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler. De er vakuumisolerede og har et temperaturinterval på : -200 til +200 °C.
- Med sidegreb og transporthåndtag
Specifikationer
- Beskrivelse:Dewar-kolbe GSS 500
- Seq:01
- Cat. No.:478-5431
- Inv. Ø:65 mm
- Temperaturinterval:-200...+200 °C
- Model:GSS 500
- Indvendig højde:180 mm
- Volumen:0,5 L
- Daglig fordampning:1,0 L
- Ext.Ø:87 mm
- Overall height:203 mm