Dewar-beholdere, type GSS
Dewar-kolbe GSS 2000
478-5434
: KGW
Dewar-beholdere, rustfrit stål, til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler. De er vakuumisolerede og har et temperaturinterval på : -200 til +200 °C.
- Med sidegreb og transporthåndtag
- Beskrivelse:Dewar-kolbe GSS 2000
- Seq:04
- Cat. No.:478-5434
- Inv. Ø:100 mm
- Temperaturinterval:-200...+200 °C
- Model:GSS 2000
- Indvendig højde:285 mm
- Volumen:2 L
- Daglig fordampning:1,1 L
- Ext.Ø:122 mm
- Overall height:312 mm