Dewar-beholdere, type GSS
Dewar-kolbe GSS 3000
Katalog # 478-5435
Leverandør: KGW
Gå til:
Product Details & Documents
Dewar-beholdere, rustfrit stål, til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler. De er vakuumisolerede og har et temperaturinterval på : -200 til +200 °C.
- Med sidegreb og transporthåndtag
Specifikationer
- Beskrivelse:Dewar-kolbe GSS 3000
- Seq:05
- Cat. No.:478-5435
- Inv. Ø:185 mm
- Temperaturinterval:-200...+200 °C
- Model:GSS 3000
- Indvendig højde:160 mm
- Volumen:3 L
- Daglig fordampning:3,1 L
- Ext.Ø:200 mm
- Overall height:190 mm