Dewar-beholdere, type GSS
Dewar-kolbe GSS 1000
Catalog # 478-5432
Supplier: KGW
Jump to:
Product Details & Documents
Dewar-beholdere, rustfrit stål, til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler. De er vakuumisolerede og har et temperaturinterval på : -200 til +200 °C.
- Med sidegreb og transporthåndtag
Specifications
- Beskrivelse:Dewar-kolbe GSS 1000
- Seq:02
- Cat. No.:478-5432
- Inv. Ø:85 mm
- Temperaturinterval:-200...+200 °C
- Model:GSS 1000
- Indvendig højde:206 mm
- Volumen:1 L
- Daglig fordampning:0,9 L
- Ext.Ø:107 mm
- Overall height:231 mm