Skuffeindsats
12, 400×300×65 mm
Katalog # 216-6421
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PVC, hvid.
- Version med 12 rum til små emner som fx magnetomrøringsstave
- Version med 5 rum til små emner af forskellige størrelser som fx pipetter, termometre, reagensglas, spatler o.s.v.
- Glatte overflader med afrundede hjørner gør den let at rengøre
For well organised storage of many items in drawers, on shelves or at the workstation.
Specifikationer
- Rum:12
- Seq:02
- B×D×H:400×300×65 mm