Orders LinkContactUsLinkComponent
Skuffeindsats
Skuffeindsats
12, 400×300×65 mm
Katalog # 216-6421
Leverandør:   KARTELL
Skuffeindsats
Katalog # 216-6421
Leverandør:  KARTELL
Skuffeindsats
Skuffeindsats
12, 400×300×65 mm
Price
528,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PVC, hvid.
  • Version med 12 rum til små emner som fx magnetomrøringsstave
  • Version med 5 rum til små emner af forskellige størrelser som fx pipetter, termometre, reagensglas, spatler o.s.v.
  • Glatte overflader med afrundede hjørner gør den let at rengøre
For well organised storage of many items in drawers, on shelves or at the workstation.
Specifikationer
  • Rum:
    12
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    400×300×65 mm