Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillationsrør
Scintillationsrør
4,00 ml, 13,7×53,1 mm, Yes
Katalog # 216-4309
Leverandør:   KARTELL
Scintillationsrør
Katalog # 216-4309
Leverandør:  KARTELL
Scintillationsrør
Scintillationsrør
4,00 ml, 13,7×53,1 mm, Yes
Price
1.560,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents
Kompatibel med alle scintillationstællere. Et specielt skruelåg sikrer lækagesikret håndtering. HDPE.
Documents
Specifikationer
  • Kasket inkluderet:
    Yes
  • Diameter×H:
    13,7×53,1 mm
  • Kapacitet:
    4,00 ml
  • Seq:
    01