Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillationsrør
Scintillationsrør
20,00 ml, 26,5×58,5 mm, Yes
Katalog # 216-4308
Leverandør:   KARTELL
Scintillationsrør
Katalog # 216-4308
Leverandør:  KARTELL
Scintillationsrør
Scintillationsrør
20,00 ml, 26,5×58,5 mm, Yes
Price
1.550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Kompatibel med alle scintillationstællere. Et specielt skruelåg sikrer lækagesikret håndtering. HDPE.
Documents
Specifikationer
  • Kasket inkluderet:
    Yes
  • Diameter×H:
    26,5×58,5 mm
  • Kapacitet:
    20,00 ml
  • Seq:
    02