Spande
hvid, 17 L, 340 mm, 310 mm
Katalog # 216-1612
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
LDPE, hvid.
- God kemisk og termisk resistens
- Skala med 1 liters inddelinger
- Med tud
Til industri- og laboratorieopgaver. Med plastbelagt stålhåndtag.
Specifikationer
- Kapacitet:17 L
- Farve:hvid
- Højde:310 mm
- Ø udv.:340 mm