Spande
hvid, 9 L, 280 mm, 250 mm
Katalog # 216-1610
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
LDPE, hvid.
- God kemisk og termisk resistens
- Skala med 1 liters inddelinger
- Med tud
Til industri- og laboratorieopgaver. Med plastbelagt stålhåndtag.
Specifikationer
- Kapacitet:9 L
- Farve:hvid
- Højde:250 mm
- Ø udv.:280 mm