Orders LinkContactUsLinkComponent
Reagensglas
Reagensglas
5 ml, 70 mm, 11 mm, PS, RIA
Katalog # 212-6117
Leverandør:   KARTELL
Reagensglas
Katalog # 212-6117
Leverandør:  KARTELL
Reagensglas
Reagensglas
5 ml, 70 mm, 11 mm, PS, RIA
Price
285,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
PS, transparent eller PP, semi-transparent.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universalrør til en lang række anvendelsesområder.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    11 mm
  • Model:
    RIA
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Længde:
    70 mm
  • Materiale:
    PS
  • Seq:
    02