Reagensglas
5 ml, 70 mm, 11 mm, PS, RIA
Katalog # 212-6117
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PS, transparent eller PP, semi-transparent.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universalrør til en lang række anvendelsesområder.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:11 mm
- Model:RIA
- Kapacitet:5 ml
- Længde:70 mm
- Materiale:PS
- Seq:02