Reagensglas
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, Cylinder-formet
Katalog # 212-0220
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PS, transparent eller PP, semi-transparent.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universalrør til en lang række anvendelsesområder.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:12 mm
- Model:Cylinder-formet
- Kapacitet:5 ml
- Længde:75 mm
- Materiale:PS
- Seq:04