Orders LinkContactUsLinkComponent
Reagensglas
Reagensglas
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, Cylinder-formet
Katalog # 212-0220
Leverandør:   KARTELL
Reagensglas
Katalog # 212-0220
Leverandør:  KARTELL
Reagensglas
Reagensglas
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, Cylinder-formet
Price
308,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
PS, transparent eller PP, semi-transparent.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universalrør til en lang række anvendelsesområder.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    12 mm
  • Model:
    Cylinder-formet
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Længde:
    75 mm
  • Materiale:
    PS
  • Seq:
    04