Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtrer diske
90 mm
Katalog # 519-5005
Leverandør:   KARTELL
Filtrer diske
Katalog # 519-5005
Leverandør:  KARTELL
Filtrer diske
Filtrer diske
90 mm
Price
95,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
HDPE filterskiver til brug mellem filterpapir og perforeret Büchner-plade for at forhindre tilstopning af filterhuller.
Specifikationer
  • Ø:
    90 mm
  • Seq:
    05