Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtrer diske
80 mm
  519-5004
 :   KARTELL
Filtrer diske
  519-5004
 :  KARTELL
Filtrer diske
Filtrer diske
80 mm
92,00 kr
1 * 10 Items
HDPE filterskiver til brug mellem filterpapir og perforeret Büchner-plade for at forhindre tilstopning af filterhuller.
  • Ø:
    80 mm
  • Seq:
    04