Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtrer diske
Filtrer diske
55 mm
Katalog # 519-5002
Leverandør:   KARTELL
Filtrer diske
Katalog # 519-5002
Leverandør:  KARTELL
Filtrer diske
Filtrer diske
55 mm
Price
87,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
HDPE filterskiver til brug mellem filterpapir og perforeret Büchner-plade for at forhindre tilstopning af filterhuller.
Specifikationer
  • Ø:
    55 mm
  • Seq:
    02