Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtrer diske
Filtrer diske
45 mm
Catalog # 519-5001
Supplier:   KARTELL
Filtrer diske
Catalog # 519-5001
Supplier:  KARTELL
Filtrer diske
Filtrer diske
45 mm
Price
85,60 kr
Log in for availability
1 * 10 Items
Product Details & Documents
HDPE filterskiver til brug mellem filterpapir og perforeret Büchner-plade for at forhindre tilstopning af filterhuller.
Specifications
  • Ø:
    45 mm
  • Seq:
    01