Måleglas
2000 ml, 50 ml, 370 mm, 92 mm
Catalog # 612-4736
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, translucent, low form.
- Med hældetud og rund fod
- Fremragende kemisk resistens
- Permanente støbte gradueringer
Documents
Specifications
- Ø:92 mm
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:370 mm
- Inddeling:50 ml



