Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
Måleglas
500 ml, 10 ml, 305 mm, 55,5 mm
Katalog # 612-4732
Leverandør:   KARTELL
Måleglas
Katalog # 612-4732
Leverandør:  KARTELL
Måleglas
Måleglas
500 ml, 10 ml, 305 mm, 55,5 mm
Price
173,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, translucent, low form.
  • Med hældetud og rund fod
  • Fremragende kemisk resistens
  • Permanente støbte gradueringer
Specifikationer
  • Ø:
    55,5 mm
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Højde:
    305 mm
  • Inddeling:
    10 ml