Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
Måleglas
250 ml, 10 ml, 264 mm, 45,5 mm
Katalog # 612-4730
Leverandør:   KARTELL
Måleglas
Katalog # 612-4730
Leverandør:  KARTELL
Måleglas
Måleglas
250 ml, 10 ml, 264 mm, 45,5 mm
Price
142,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, translucent, low form.
  • Med hældetud og rund fod
  • Fremragende kemisk resistens
  • Permanente støbte gradueringer
Specifikationer
  • Ø:
    45,5 mm
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    264 mm
  • Inddeling:
    10 ml