Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
Måleglas
100 ml, 5 ml, 178 mm, 34 mm
Katalog # 612-4728
Leverandør:   KARTELL
Måleglas
Katalog # 612-4728
Leverandør:  KARTELL
Måleglas
Måleglas
100 ml, 5 ml, 178 mm, 34 mm
Price
89,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, translucent, low form.
  • Med hældetud og rund fod
  • Fremragende kemisk resistens
  • Permanente støbte gradueringer
Specifikationer
  • Ø:
    34 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Højde:
    178 mm
  • Inddeling:
    5 ml