Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
Måleglas
Measuring cylinder, 10 ml, 0,25 ml, 88 mm, 16 mm
Katalog # 612-4722
Leverandør:   KARTELL
Måleglas
Katalog # 612-4722
Leverandør:  KARTELL
Måleglas
Måleglas
Measuring cylinder, 10 ml, 0,25 ml, 88 mm, 16 mm
Price
47,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, translucent, low form.
  • Med hældetud og rund fod
  • Fremragende kemisk resistens
  • Permanente støbte gradueringer
Specifikationer
  • Ø:
    16 mm
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Beskrivelse:
    Measuring cylinder
  • Højde:
    88 mm
  • Inddeling:
    0,25 ml