Objektglasholder
Bakke objektglas, hvid, PVC, 680×190 mm, 40
Katalog # 631-9144
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Identifikation af forskellige farver på objektglassene.
- Designet til nem fjernelse af objektglas
- Arbejdsstation til 76×26 mm objektglas
Colour: White
Specifikationer
- Antal objektglas:40
- B×D:680×190 mm
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Bakke objektglas
- Materiale:PVC