Press-down stoppers
ufarvet, 15,5 mm, 17 mm
Katalog # 212-0218
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
- PE, transparent farve
- God kemisk resistens
- Økonomisk
- Praktiske pakkestørrelser
*conical
Specifikationer
- Ø bund:15,5 mm
- Ø top:17 mm
- Farve:ufarvet