Press-down stoppers
ufarvet, 28 mm, 30 mm
Katalog # KART656
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
- PE, transparent farve
- God kemisk resistens
- Økonomisk
- Praktiske pakkestørrelser
*conical
Specifikationer
- Ø bund:28 mm
- Ø top:30 mm
- Farve:ufarvet