Orders LinkContactUsLinkComponent
Press-down stoppers
ufarvet, 22 mm, 24 mm
  212-0216
 :   KARTELL
Press-down stoppers
  212-0216
 :  KARTELL
Press-down stoppers
Press-down stoppers
ufarvet, 22 mm, 24 mm
87,00 kr
1 * 100 Items
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
  • PE, transparent farve
  • God kemisk resistens
  • Økonomisk
  • Praktiske pakkestørrelser
*conical
  • Ø bund:
    22 mm
  • Ø top:
    24 mm
  • Farve:
    ufarvet