Press-down stoppers
ufarvet, 22 mm, 24 mm
212-0216
: KARTELL
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
- PE, transparent farve
- God kemisk resistens
- Økonomisk
- Praktiske pakkestørrelser
*conical
- Ø bund:22 mm
- Ø top:24 mm
- Farve:ufarvet