Press-down stoppers
ufarvet, 16 mm, 18 mm
212-0215
: KARTELL
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
- PE, transparent farve
- God kemisk resistens
- Økonomisk
- Praktiske pakkestørrelser
*conical
- Ø bund:16 mm
- Ø top:18 mm
- Farve:ufarvet