Orders LinkContactUsLinkComponent
Press-down stoppers
ufarvet, 16 mm, 18 mm
  212-0215
 :   KARTELL
Press-down stoppers
  212-0215
 :  KARTELL
Press-down stoppers
Press-down stoppers
ufarvet, 16 mm, 18 mm
58,00 kr
1 * 100 Items
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
  • PE, transparent farve
  • God kemisk resistens
  • Økonomisk
  • Praktiske pakkestørrelser
*conical
  • Ø bund:
    16 mm
  • Ø top:
    18 mm
  • Farve:
    ufarvet