Orders LinkContactUsLinkComponent
Press-down stoppers
Press-down stoppers
ufarvet, 14 mm, 16 mm
Katalog # 212-0213
Leverandør:   KARTELL
Press-down stoppers
Katalog # 212-0213
Leverandør:  KARTELL
Press-down stoppers
Press-down stoppers
ufarvet, 14 mm, 16 mm
Price
51,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
For sealing glass or plastic reagent and sample tubes.
  • PE, transparent farve
  • God kemisk resistens
  • Økonomisk
  • Praktiske pakkestørrelser
*conical
Specifikationer
  • Ø bund:
    14 mm
  • Ø top:
    16 mm
  • Farve:
    ufarvet