Kasser, dybe
100 l, 585×500×445 mm
216-0269
: KARTELL
HDPE, hvid.
- Robuste, med løfteøskner og forstærkningsribber
- Kan stables for pladsbesparende opbevaring
- 216-0263 har drænhuller på alle sider - nyttigt ved optøning af prøver
Universalkasser til en lang række opgaver.
- Kapacitet:100 l
- Seq:07
- B×D×H:585×500×445 mm