Kasser, dybe
72 l, 695×438×306 mm
Katalog # 489-0023
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE, hvid.
- Robuste, med løfteøskner og forstærkningsribber
- Kan stables for pladsbesparende opbevaring
- 216-0263 har drænhuller på alle sider - nyttigt ved optøning af prøver
Universalkasser til en lang række opgaver.
Documents
KART544_TDS_EN KART604_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:72 l
- Seq:08
- B×D×H:695×438×306 mm



