Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Kasser, dybe

Kasser, dybe

46 l, 595×365×255 mm
Katalog # 489-0022
Leverandør:   KARTELL
Kasser, dybe
Katalog # 489-0022
Leverandør:  KARTELL
Kasser, dybe
Kasser, dybe

46 l, 595×365×255 mm

Price
667,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

HDPE, hvid.

  • Robuste, med løfteøskner og forstærkningsribber
  • Kan stables for pladsbesparende opbevaring
  • 216-0263 har drænhuller på alle sider - nyttigt ved optøning af prøver

Universalkasser til en lang række opgaver.

Documents

Specifikationer
  • Kapacitet:
    46 l
  • Seq:
    06
  • B×D×H:
    595×365×255 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.