Laboratoriebakker
352×252×81 mm
Katalog # 216-0268
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PS, hvid.
- Robust og slagfast design
- Varmeresistent op til +70 °C
- Glatte overflader muliggør nem rengøring
General purpose trays for a wide variety of laboratory uses. Also suitable for use in the food industry.
Documents
KART5707_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Seq:12
- B×D×H:352×252×81 mm