Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriebakker
Laboratoriebakker
201×151×41 mm
Katalog # 216-2105
Leverandør:   KARTELL
Laboratoriebakker
Katalog # 216-2105
Leverandør:  KARTELL
Laboratoriebakker
Laboratoriebakker
201×151×41 mm
Price
71,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PS, hvid.
  • Robust og slagfast design
  • Varmeresistent op til +70 °C
  • Glatte overflader muliggør nem rengøring
General purpose trays for a wide variety of laboratory uses. Also suitable for use in the food industry.
Documents
Specifikationer
  • B×D×H:
    201×151×41 mm