Ekssikatorer
Ekssikator, 250 DN, 225 mm, 285×300 mm
Katalog # 467-2125
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Låg af transparent polykarbonat med bund af polypropylen. Den specielt riflede prop sikrer at luft lukkes ind meget langsomt, for at forhindre forstyrrelse af indholdet.
- Implosionssikker
- Kan modstå et vakuum på 740 mm Hg uden tab, som er større end 20 mm på 24 timer
- Inkluderer aftagelig bakke til opbevaring af tørremiddel
Leveringsinformation: Leveres med ventil og O-ring.
Specifikationer
- Nominel størrelse:250 DN
- Model:Ekssikator
- Brugbar højde:225 mm
- Ø udv. × H:285×300 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #ModelTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #ModelTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #ModelTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #ModelTilgængelighedPrice