Ekssikatorplader
PP, 238 mm
467-2112
: KARTELL
Perforerede ekssikatorplader af PP. Passer til ekssikatorerne 467-2115, 467-2120 og 467-2125. Bør kun bruges ved stuetemperatur. Er ikke velegnet til brug af varme digler.
- Ø:238 mm
- Model:PP
- Seq:03