Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorplader
PP, 141 mm
Katalog # 467-2110
Leverandør:   KARTELL
Ekssikatorplader
Katalog # 467-2110
Leverandør:  KARTELL
Ekssikatorplader
Ekssikatorplader
PP, 141 mm
Price
70,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Perforerede ekssikatorplader af PP. Passer til ekssikatorerne 467-2115, 467-2120 og 467-2125. Bør kun bruges ved stuetemperatur. Er ikke velegnet til brug af varme digler.
Specifikationer
  • Ø:
    141 mm
  • Model:
    PP
  • Seq:
    01