Ekssikatorer
Ekssikator, 150 DN, 135 mm, 170×190 mm
Katalog # 467-2115
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Låg af transparent polykarbonat med bund af polypropylen. Den specielt riflede prop sikrer at luft lukkes ind meget langsomt, for at forhindre forstyrrelse af indholdet.
- Implosionssikker
- Kan modstå et vakuum på 740 mm Hg uden tab, som er større end 20 mm på 24 timer
- Inkluderer aftagelig bakke til opbevaring af tørremiddel
: Leveres med ventil og O-ring.
Specifikationer
- Nominel størrelse:150 DN
- Model:Ekssikator
- Brugbar højde:135 mm
- Ø udv. × H:170×190 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #ModelTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #ModelTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #ModelTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #ModelTilgængelighedPrice