Kasser, dybe
10 l, 430×310×100 mm
Katalog # 216-0260
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE, hvid.
- Robuste, med løfteøskner og forstærkningsribber
- Kan stables for pladsbesparende opbevaring
- 216-0263 har drænhuller på alle sider - nyttigt ved optøning af prøver
Universalkasser til en lang række opgaver.
Documents
KART544_TDS_EN KART604_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:10 l
- Seq:01
- B×D×H:430×310×100 mm
- Cat. No.:216-0260
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



